Merck
480711
Sigma-Aldrich
6-O-(tert-Butyldiphenylsilyl)-D-galactal
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H28O4Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +4°, c = 1 in chloroform
Enthält
~5 wt. % ethyl acetate to induce mobility of syrup
SMILES String
CC(C)(C)[Si](OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@H]1O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H30O6Si/c1-22(2,3)29(16-10-6-4-7-11-16,17-12-8-5-9-13-17)28-15-19(25)21(27)20(26)18(24)14-23/h4-14,18-21,24-27H,15H2,1-3H3/t18-,19+,20+,21-/m0/s1
InChIKey
BSEPYXNJJUUAEY-BQJUDKOJSA-N
Anwendung
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)