Merck
479926
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-Boc-5-benzyl-2-oxomorpholin
99%
Synonym(e):
(S)-(−)-5-Benzyl-2-oxo-4-morpholinocarbonsäure-tert.-butylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −14.5°, c = 2.45 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)OC[C@@H]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H21NO4/c1-16(2,3)21-15(19)17-10-14(18)20-11-13(17)9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3/t13-/m0/s1
InChIKey
NQZZZVQLJCFCGL-ZDUSSCGKSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)