Wichtige Dokumente
478598
2-Chlorbenzolsulfonylisocyanat
90%
About This Item
Assay
90%
Verunreinigungen
10% 2-chlorobenzenesulfonyl chloride
Brechungsindex
n20/D 1.559 (lit.)
bp
285 °C (lit.)
Dichte
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccccc1S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-6-3-1-2-4-7(6)13(11,12)9-5-10/h1-4H
InChIKey
LALCDSDHLXWTTL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?