Merck
478482
Sigma-Aldrich
4-Chlor-6-methyl-1,3-phenylendiisocyanat
98%
Synonym(e):
4-Chloro-6-methyl-1,3-phenylene diisocyanate, 5-Chloro-2,4-toluenediisocyanate
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H2(CH3)(NCO)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
61-65 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(Cl)c(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H5ClN2O2/c1-6-2-7(10)9(12-5-14)3-8(6)11-4-13/h2-3H,1H3
InChIKey
AULVDVFFHZBVDO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)