Merck
478342
Sigma-Aldrich
2-Methyl-5-nitrophenylisocyanat
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(NO2)NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
49-52 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1N=C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O3/c1-6-2-3-7(10(12)13)4-8(6)9-5-11/h2-4H,1H3
InChIKey
PQFOUIMVTGBFRN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)