47826
Fmoc-Phe(2-CF3)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-2-(trifluormethyl)-L-phenylalanin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1C(F)(F)F)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H20F3NO4/c26-25(27,28)21-12-6-1-7-15(21)13-22(23(30)31)29-24(32)33-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20,22H,13-14H2,(H,29,32)(H,30,31)/t22-/m0/s1
InChIKey
KSQOLKMHJFBQNA-QFIPXVFZSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable