Merck
478180
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-nitrophenylisocyanat
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(NO2)NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
bp
168 °C/23 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
81-84 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(ccc1N=C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O3/c1-6-4-7(10(12)13)2-3-8(6)9-5-11/h2-4H,1H3
InChIKey
FZCFUPBIPMLIPI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Methyl-4-nitrophenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-2-methyl-4-nitrobenzene, is an aryl isocyanate.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)