Merck
477753
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethyl-1,1,2,2-tetraphenyldisilan
97%
Synonym(e):
1,2-Dimethyltetraphenyldisilane
About This Item
Lineare Formel:
(SiCH3(C6H5)2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.66
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
140-144 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)[Si](C)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H26Si2/c1-27(23-15-7-3-8-16-23,24-17-9-4-10-18-24)28(2,25-19-11-5-12-20-25)26-21-13-6-14-22-26/h3-22H,1-2H3
InChIKey
JNZRJYXUMDPPRK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)