Merck
477508
Sigma-Aldrich
IR-676 Iodid
Dye content 97 %
Synonym(e):
1,1′,3,3,3′,3′-Hexamethyl-4,5,4′,5′-dibenzoindodicarbocyanine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C35H35IN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
610.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, 97%
mp (Schmelzpunkt)
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
676 nm
SMILES String
[I-].CN1c2ccc3ccccc3c2C(C)(C)/C1=C\C=C\C=C\C4=[N+](C)c5ccc6ccccc6c5C4(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)