Merck
477303
Sigma-Aldrich
(R,R)-(+)-1,2,9,10-Diepoxydecan
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]25/D +21°, neat
bp
95.5 °C/1.7 mmHg (lit.)
Dichte
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C(CCC[C@@H]1CO1)CC[C@@H]2CO2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)