Merck
477206
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Glycidyl-heptylether
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +8.6°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
70-71 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCOC[C@H]1CO1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)