Merck
477176
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxytetradecan
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H28O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]25/D +9°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
95-96 °C/0.4 mmHg (lit.)
Dichte
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCC[C@@H]1CO1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)