Merck
476285
Sigma-Aldrich
2,2′,5,5′-Tetrachlorbenzidin
85%
About This Item
Lineare Formel:
[-C6H2(Cl)2-4-NH2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.02
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
85%
Verunreinigungen
<15% water
mp (Schmelzpunkt)
135-140 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(N)cc2Cl
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)