Merck
475661
Sigma-Aldrich
1,1,1-Tris-(hydroxymethyl)-propan-benzoat-diacrylat
About This Item
Lineare Formel:
(H2C=CHCO2CH2)2C(C2H5)CH2O2CC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Enthält
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.511 (lit.)
Dichte
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)c1ccccc1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)