Merck
475416
Sigma-Aldrich
Glycerin, polymer gebunden
extent of labeling: 1-2 mmol/g glycerol loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Beschreibung
Polymer support is polystyrene
Form
solid
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Kennzeichnungsgrad
1-2 mmol/g glycerol loading
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCC(O)CO[*]
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable