Wichtige Dokumente
47533
Fmoc-D-Ser-OH
≥98.0%
Synonym(e):
Fmoc-D-serin
About This Item
Assay
≥98.0%
Optische Aktivität
[α]20/D +12.5±1.0°, c = 1% in DMF
mp (Schmelzpunkt)
108-112 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO5/c20-9-16(17(21)22)19-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16,20H,9-10H2,(H,19,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1
InChIKey
JZTKZVJMSCONAK-MRXNPFEDSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?