Wichtige Dokumente
474622
Tetrakis-[1-[(4-tert.-butylphenyl)-Sulfonyl]-(2R)-pyrrolidincarboxylat]-Dirhodium(II)
Synonym(e):
Rh2(R-TBSP)4
About This Item
Optische Aktivität
[α]20/D +186°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCC[C@@H]2C(=O)O[Rh]OC(=O)[C@H]3CCCN3S(=O)(=O)c4ccc(cc4)C(C)(C)C.CC(C)(C)c5ccc(cc5)S(=O)(=O)N6CCC[C@@H]6C(=O)O[Rh]OC(=O)[C@H]7CCCN7S(=O)(=O)c8ccc(cc8)C(C)(C)C
InChI
1S/4C15H21NO4S.2Rh/c4*1-15(2,3)11-6-8-12(9-7-11)21(19,20)16-10-4-5-13(16)14(17)18;;/h4*6-9,13H,4-5,10H2,1-3H3,(H,17,18);;/q;;;;2*+2/p-4/t4*13-;;/m1111../s1
InChIKey
HVKPLPQGLBYKLH-RXGGZSSLSA-J
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)