Merck
474185
Sigma-Aldrich
Glycidyl-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluornonylether
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8F16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
488.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.342 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
Dichte
1.682 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1
InChI
1S/C12H8F16O2/c13-5(14)7(17,18)9(21,22)11(25,26)12(27,28)10(23,24)8(19,20)6(15,16)3-29-1-4-2-30-4/h4-5H,1-3H2
InChIKey
AVKVPTNDWAGIMH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)