Merck
474142
Sigma-Aldrich
[2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11-Eicosafluor-10-(trifluormethyl)-undecyl]-oxiran
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H5F23O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
626.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
43-46 °C (lit.)
Dichte
1.674 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)