Merck
473685
Sigma-Aldrich
Isocyanat, polymergebunden
200-400 mesh, extent of labeling: 1.5-2.5 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
Methylisocyanat, gebunden an Polystyrol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H25NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Quervernetzung
2 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
Kennzeichnungsgrad
1.5-2.5 mmol/g loading
Partikelgröße
200-400 mesh
InChI
1S/C10H10.C8H7NO.C8H8/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-8H,1-2H2;1-5H,6H2;2-7H,1H2
InChIKey
QMEHLMLNGYENTN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2