47297
6-(Fmoc-Amino)-1-hexanol
≥98.0%
Synonym(e):
9-Fluorenylmethyl-N-(6-hydroxyhexyl)-carbamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0%
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Funktionelle Gruppe
Fmoc
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCCCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C21H25NO3/c23-14-8-2-1-7-13-22-21(24)25-15-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20/h3-6,9-12,20,23H,1-2,7-8,13-15H2,(H,22,24)
InChIKey
VGXOJZUTHIGHPT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable