Merck
472751
Sigma-Aldrich
6-O-(tert.-Butyldimethylsilyl)-D-glucal
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24O4Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +90°, c = 1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@@H]1O
Anwendung
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)