Merck
472719
Sigma-Aldrich
Ethyl-(R)-nipecotat, L-Tartrat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H21NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +10°, c = 5 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
157-159 °C (lit.)
SMILES String
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CCOC(=O)[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C8H15NO2.C4H6O6/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7,9H,2-6H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t7-;1-,2-/m11/s1
InChIKey
HHPGQKZOPPDLNH-NWAAXCJESA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)