472360
Poly(oxy-1,4-phenylensulfonyl-1,4-phenylen)
melt index 6 g/10 min (380°C/2.16 kg)
Synonym(e):
Poly-(1,4-phenylenether-sulfon)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
granular
Schmelzindex
6 g/10 min (380°C/2.16 kg)
ISO 1628
50 mL/g, in phenol/1,2-dichlorobenzene(lit.)
Übergangstemp.
Tg (DSC) 221 °C (onset)
Löslichkeit
aniline, dimethylacetamide and pyridine: soluble
Dichte
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable