Wichtige Dokumente
472158
4-Brom-2-fluorphenylisocyanat
97%
About This Item
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.567 (lit.)
bp
56 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.664 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cc(Br)ccc1N=C=O
InChI
1S/C7H3BrFNO/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
InChIKey
LXTYHGYKFYTBGJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?