471984
9-Oxabicyclo[6.1.0]non-4-en
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
Dichte
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CC2OC2CCC=C1
InChI
1S/C8H12O/c1-2-4-6-8-7(9-8)5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2/b2-1-
InChIKey
YWFPXWMSGJXUFS-UPHRSURJSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- novel bicyclo[4.2.1] and bicyclo[3.3.1] ethers
- trans, trans-2,6-dibromo-9-oxabicyclo[3.3.1]nonane and trans, trans-2,5-dibromo-9-oxabicyclo[4.2.1]nonane
- (Z)-2-(cyclooct-4-enyloxy)acetic acid.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter