Wichtige Dokumente
471186
2-Pentanon
spectrophotometric grade, ≥99%
Synonym(e):
Methyl-propylketon
About This Item
Qualität
spectrophotometric grade
Dampfdruck
27 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
941 °F
Expl.-Gr.
8.2 %
Verunreinigungen
<0.050% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−78 °C (lit.)
Dichte
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 330 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.01
λ: 370-400 nm Amax: 0.005
SMILES String
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
46.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
8 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?