Wichtige Dokumente
470724
Antimonigsäure-tripropylester
98%
Synonym(e):
Antimony tripropoxide, Tripropoxyantimony, Tripropoxystibine
About This Item
Assay
98%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: antimony
reagent type: catalyst
bp
83-85 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.375 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCO[Sb](OCCC)OCCC
InChI
1S/3C3H7O.Sb/c3*1-2-3-4;/h3*2-3H2,1H3;/q3*-1;+3
InChIKey
CQOXUSHAXLMSEN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)