Merck
469297
Sigma-Aldrich
N-Boc-L-phenylalaninal
97%
Synonym(e):
(S)-(−)-2-(tert.-Butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanal
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −47°, c = 0.5 in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
86-88 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,9H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
InChIKey
ZJTYRNPLVNMVPQ-LBPRGKRZSA-N
Angaben zum Gen
human ... CTSK(1513)
Anwendung
Intermediate for the synthesis of hydroxyethylene dipeptide isosteres that have enzyme inhibition properties.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mordini, A. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 5209-5209 (1996)