46916
9-Fluorenylmethyl-carbamat
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-amid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
201-204 °C
Löslichkeit
dioxane: 15 mg/mL, clear, colorless
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H13NO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2,(H2,16,17)
InChIKey
ZZOKVYOCRSMTSS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable