Merck
468827
Sigma-Aldrich
3-(1-Benzothiophen-3-yl)-L-alanin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
3-(Benzo[b]thiophen-3-yl)-L-alanin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11NO2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]23/D −4°, c = 7 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.N[C@@H](Cc1csc2ccccc12)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)