Merck
468452
Sigma-Aldrich
Dikalium-tris-(1,2-benzoldiolato-O,O′)-silicat
97%
About This Item
Lineare Formel:
K2Si(O2C6H4)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: potassium
mp (Schmelzpunkt)
360 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[K+].O1c2ccccc2O[Si--]1345Oc6ccccc6O3.O4c7ccccc7O5
InChI
1S/C18H12O6Si.2K/c1-2-8-14-13(7-1)19-25(20-14,21-15-9-3-4-10-16(15)22-25)23-17-11-5-6-12-18(17)24-25;;/h1-12H;;/q-2;2*+1
InChIKey
NRFBMPOQXYVYMM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.