Merck
467480
Sigma-Aldrich
Magnesiumcarbonat-Hydroxid Pentahydrat
99.99% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
(MgCO3)4 · Mg(OH)2 · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
485.65
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
SMILES String
O.O.O.O.O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/4CH2O3.5Mg.7H2O/c4*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h4*(H2,2,3,4);;;;;;7*1H2/q;;;;5*+2;;;;;;;/p-10
InChIKey
SXKPPTNZIUYFJR-UHFFFAOYSA-D
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)