467421
trans-2-Bromzimtsäure
95%
About This Item
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
216-219 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])c1ccccc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C9H7BrO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-5+
InChIKey
OMHDOOAFLCMRFX-AATRIKPKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable