Wichtige Dokumente
467308
Lutetium(III)-carbonat Hydrat
99.99% trace metals basis
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Lu2(CO3)3·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
529.96 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
SMILES String
O.[Lu+3].[Lu+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)