465798
2-tert-Butyl-4-ethylphenol
99%
Synonym(e):
2-tert -Butyl-4-ethylphenol, 4-Ethyl-2-tert -butylphenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
bp
250 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28-32 °C (lit.)
Dichte
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H18O/c1-5-9-6-7-11(13)10(8-9)12(2,3)4/h6-8,13H,5H2,1-4H3
InChIKey
LZHCVNIARUXHAL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)