Merck
465623
Sigma-Aldrich
(N-Methylanilinomethyl)-benzotriazol, Bt1/Bt2-Isomerengemisch
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
58-70 °C (lit.)
SMILES String
CN(Cn1nnc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C14H14N4/c1-17(12-7-3-2-4-8-12)11-18-14-10-6-5-9-13(14)15-16-18/h2-10H,11H2,1H3
InChIKey
VIBLZNXJYGXWHR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)