465038
Berylliumnitrat -Lösung
35 wt. % in H2O, 99.99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99%
Konzentration
35 wt. % in H2O
Dichte
1.2 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Be++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Be.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
InChIKey
RFVVBBUVWAIIBT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?