Wichtige Dokumente
464953
Isopren
≥99%
Synonym(e):
2-Methyl-1,3-butadien
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.35 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
8.82 psi ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
428 °F
Enthält
100-150 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
Expl.-Gr.
10 %
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−146 °C (lit.)
Dichte
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
InChIKey
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-65.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-54 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?