Wichtige Dokumente
464147
3-Iod-4,5-dimethoxybenzaldehyd
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
69-72 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
iodo
SMILES String
COc1cc(C=O)cc(I)c1OC
InChI
1S/C9H9IO3/c1-12-8-4-6(5-11)3-7(10)9(8)13-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
MVPNBXPAUYYZAF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)