Merck
463914
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-oxysulfat-schwefelsäure
99.95% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
TiOSO4 · xH2SO4 · yH2O
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.95% trace metals basis
Form
powder and chunks
Verunreinigungen
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
O.O=[Ti++].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H2O4S.H2O.O.Ti/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
JVSDNJRFNOUECZ-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges