Merck
463302
Sigma-Aldrich
Glykolsäure-ethoxylat-4-nonylphenylether
average Mn ~600
Synonym(e):
Nonoxynol-8 carbonsäure
About This Item
Lineare Formel:
C9H19C6H4(OCH2CH2)nOCH2CO2H, n~7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Mol-Gew.
average Mn ~600
Verunreinigungen
≤1 wt. % NaCl
Brechungsindex
n20/D 1.486 (lit.)
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCO.OCC(O)=O.CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h10-13,16H,2-9H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChIKey
HZXFKGPMHPPPMZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Anionic surfactant.
All purpose cleaner.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)