Merck
463248
Sigma-Aldrich
Glykolsäureethoxylatlaurylether
average Mn ~460
Synonym(e):
Laureth-6 carbonsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11-13(OCH2CH2)nOCH2CO2H
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Mol-Gew.
average Mn ~460
Verunreinigungen
≤1 wt. % NaCl
Brechungsindex
n20/D 1.452
Dichte
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCO.OCC(O)=O.CCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O.C13H28O.C12H26O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h15H,2-14H2,1H3;14H,2-13H2,1H3;13H,2-12H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChIKey
KQSLVJFTAGAPJL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Anionic surfactant.
Shampoos and encapsulated bath products.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Mild, non-irritating surfactant.
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)