Merck
462462
Sigma-Aldrich
4-[2-[5-[4-(Diethylamino)phenyl]-4,5-dihydro-1-phenyl-1H-pyrazol-3-yl]ethenyl]-N,N-diethylanilin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H38N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.66
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
128-131 °C (lit.)
λmax
381 nm
SMILES String
CCN(CC)c1ccc(\C=C/C2=NN(C(C2)c3ccc(cc3)N(CC)CC)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C31H38N4/c1-5-33(6-2)28-20-15-25(16-21-28)14-19-27-24-31(35(32-27)30-12-10-9-11-13-30)26-17-22-29(23-18-26)34(7-3)8-4/h9-23,31H,5-8,24H2,1-4H3/b19-14+
InChIKey
BZKRKPGZABEOSM-XMHGGMMESA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)