Merck
461474
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-Methyl-1-(1-naphthyl)-ethylamin
97%
About This Item
Lineare Formel:
C10H7CH(CH3)NHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]24/D +89°, c = 4 in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.605 (lit.)
bp
261 °C (lit.)
Dichte
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN[C@H](C)c1cccc2ccccc12
Anwendung
Ligand tested for the enantioselective conjugate addition to cyclic enones of scalemic lithium organo(amido) cuprates.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rossiter, B.E. et al.
Tetrahedron, 49, 965-965 (1993)