460974
N,N′-Dibutyl-1,6-hexandiamin
98%
About This Item
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
131-133 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCNCCCCCCNCCCC
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)