Merck
460869
Sigma-Aldrich
1,3:2,5:4,6-Tri-O-methylen-D-mannit
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.20
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]23/D −105°, c = 2 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
230-235 °C (lit.)
SMILES String
C1OC[C@H]2OCO[C@@H]3COCO[C@H]3[C@@H]2O1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)