460583
Blei(II)bromid
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999%
Synonym(e):
Lead bromide, Lead dibromide, Plumbous bromide
About This Item
Qualität
anhydrous
Assay
99.999%
Form
beads
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lead
Partikelgröße
−10 mesh
bp
892 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
371 °C (lit.)
Dichte
6.66 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[PbH2]Br
InChI
1S/2BrH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges