Wichtige Dokumente
460109
Sebacinsäure-bis-(2-butoxyethylester)
technical grade
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
[-(CH2)4CO2CH2CH2O(CH2)3CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.57
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Verunreinigungen
10% polyalkyl substitution groups
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
Dichte
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCOCCCC
Anwendung
Weichmacher
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)