Wichtige Dokumente
459054
Polyisopren-graft-maleinsäure-monomethylester
average Mw ~25,000
Alle Fotos(1)
About This Item
Mol-Gew.
average Mw ~25,000
Brechungsindex
n20/D 1.519 (lit.)
Viskosität
26-40 cP, 20 wt. % in toluene(30 °C, Brookfield)(lit.)
Dichte
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung
Co-curable plasticizer. Adhesive additive.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)